Learn More
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11966561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11966561 5 g 5g
11956561 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11966561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 443390050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 56686-16-9
InChI Key QEZIMQMMEGPYTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethoxy-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxy, 5-bromo-2,4-dimethoxy-1,3-diazine, 5-bromo-2,4-bis methyloxy pyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxy-pyrimidine, pubchem5281, acmc-209lu1, ksc495s0l, 5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine, 5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine;
PubChem CID 255719
IUPAC Name 5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
SMILES COC1=NC(=NC=C1Br)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2, 4-dimethoxypyrimidine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 63.0°C to 65.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 125.0°C (17.0 Torr)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula molecolare C6H7BrN2O2
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 219.04
Peso formulazione 219.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.