Learn More
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine |
| CAS | 56686-16-9 |
| Formula molecolare | C6 H7 Br N2 O2 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7BrN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ncc(Br)c(OC)n1 |
| IUPAC Name | 5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine |
| Molecular Weight (g/mol) | 219.04 |
| Peso formulazione | 217.9691 |