Learn More
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30341350
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341350 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341350 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6840852G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
CAS 56686-16-9
Formula molecolare C6 H7 Br N2 O2
Quantità 2 g
InChI Formula InChI=1S/C6H7BrN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
SMILES COc1ncc(Br)c(OC)n1
IUPAC Name 5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 219.04
Peso formulazione 217.9691