Learn More
5-Bromo-2,4-diphenyl-1,3-thiazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10168042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10168042 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10168042 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC42310DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2, 4-diphenyl-1, 3-thiazole
CAS 35342-50-8
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C15H10BrNS
Numero MDL MFCD08060523
Quantità 1 g
Sinonimo 5-bromo-2,4-diphenylthiazole, thiazole,5-bromo-2,4-diphenyl, thiazole, 5-bromo-2,4-diphenyl
InChI Key KKDPGKYZSJFNLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 5-bromo-2,4-diphenyl-1,3-thiazole
Molecular Weight (g/mol) 316.22
PubChem CID 7537557
Peso formulazione 316.22
Percent Purity 97%