Learn More
5-Bromo-2-(4-morpholinyl)benzonitrile, 98%
Codice prodotto. 15417908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15417908 250 mg 250mg
15407908 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15417908 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61376.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1105665-08-4 | C11H11BrN2O | 267.126 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1105665-08-4
Formula molecolare C11H11BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 267.126
InChI Key IENSJQPUDLLAOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-morpholino benzonitrile, 5-bromo-2-morpholinobenzonitrile, 5-bromo-2-morpholin-4-yl benzonitrile
PubChem CID 59558545
IUPAC Name 5-bromo-2-morpholin-4-ylbenzonitrile
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-(4-morpholinyl)benzonitrile
Quantità 250 mg
Numero UN UN3439
Peso formulazione 267.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid