Learn More
5-Bromo-2-chlorobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30331533
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331533 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331533 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB682120250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-chlorobenzoic Acid
CAS 21739-92-4
Formula molecolare C7H4BrClO2
Quantità 250 g
Sinonimo 2-Chloro-5-bromobenzoic acid
InChI Formula InChI=1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
IUPAC Name 5-bromo-2-chlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 235.46
Peso formulazione 233.9083