Learn More
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11468713
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11468713 250 g 250g
11354669 5 g 5g
11458713 10 g 10g
11364669 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11468713 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10477.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 445-01-2
Formula molecolare C7H3BrClF3
Molecular Weight (g/mol) 259.45
Numero MDL MFCD00000601
InChI Key XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67959
IUPAC Name 4-bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Punto di fusione -21°C
Densità 1.745
Punti di ebollizione 195°C
Punto d'infiammabilità 81°C (177°F)
Indice di rifrazione 1.507
Quantità 250 g
Beilstein 2098752
Peso formulazione 259.44
Percent Purity ≥98%