Learn More
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10497572 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10497572 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10497572 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 165910050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 445-01-2
Formula molecolare C7H3BrClF3
Molecular Weight (g/mol) 259.45
Numero MDL MFCD00000601
InChI Key XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67959
IUPAC Name 4-bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Nota nome tech., 94%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.7400g/mL
Punti di ebollizione 76.0°C to 81.0°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare BrC6H3(Cl)CF3
Indice di rifrazione 1.5060 to 1.5080
Quantità 5 g
Peso formulazione 259.44
Percent Purity 99%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.