Learn More
5-Bromo-2-chlorophenol, 98+%
Codice prodotto. 11491040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491040 5 g 5g
11481040 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11491040 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25452.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 183802-98-4 | C6H4BrClO | 207.451 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 183802-98-4
Formula molecolare C6H4BrClO
Molecular Weight (g/mol) 207.451
Numero MDL MFCD00672940
InChI Key UEVFFMZHGNYDKM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-bromophenol, 5-bromo-2-chloro-phenol, phenol, 5-bromo-2-chloro, pubchem1476, acmc-1bxbv, 3-bromo-6-chlorophenol, 5-bromo-2-chloro phenol, ksc174k5h
PubChem CID 820392
IUPAC Name 5-bromo-2-chlorophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-chlorophenol
Punto di fusione 56°C to 58°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 207.46
Percent Purity ≥98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.