Learn More
5-Bromo-2-chloropyrimidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromo-2-chloropyrimidine |
| CAS | 32779-36-5 |
| Formula molecolare | C4H2BrClN2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-Chloro-5-bromopyrimidine, 5-Bromo-2-chloropyrimidine |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H |
| SMILES | Clc1ncc(Br)cn1 |
| IUPAC Name | 5-bromo-2-chloropyrimidine |
| Molecular Weight (g/mol) | 193.43 |