Learn More
5-Bromo-2-cyanopyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11385395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11385395 5 g 5g
11375395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11385395 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19621.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in dichloromethane, ether, ethyl acetate and methanol
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97483-77-7
Formula molecolare C6H3BrN2
Molecular Weight (g/mol) 183.008
Numero MDL MFCD00234144
InChI Key DMSHUVBQFSNBBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-cyanopyridine, 5-bromopicolinonitrile, 5-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-5-bromopyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-6-pyridinecarbonitrile, 5-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-5-bromopyridin, pubchem2108, 5-bromo 2-cyanopyridine
PubChem CID 817154
IUPAC Name 5-bromopyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-cyanopyridine
Punto di fusione 124°C to 127°C
Quantità 5 g
Beilstein 5498624
Informazioni di solubilità Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol
Peso formulazione 183.01
Percent Purity 95%