Learn More
5-Bromo-2'-deoxycytidine, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11308489 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Codice prodotto. 11308489
Marca: MP Biomedicals 0210016690
5-Bromo-2'-deoxycytidine can be incorporated into DNA in the presence of DNA polymerase, replacing dCTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1022-79-3
Formula molecolare C9H12BrN3O4
Molecular Weight (g/mol) 306.116
InChI Key KISUPFXQEHWGAR-RRKCRQDMSA-N
Sinonimo 5-bromo-2'-deoxycytidine, 5-bromodeoxycytidine, 4-amino-5-bromo-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, unii-6m3tp1aibh, brcdr, bromodeoxycytidine, 6m3tp1aibh, bcdr, 5-bromo-2'-deoxycytidine monohydrate, cytidine, 5-bromo-2'-deoxy
PubChem CID 472175
IUPAC Name 4-amino-5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
SMILES C1C(C(OC1N2C=C(C(=NC2=O)N)Br)CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2'-deoxycytidine monohydrate
Colore White
Quantità 500 mg
Peso formulazione 306.1 (Anhydrous)
Forma fisica Powder