Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 99+%
Codice prodotto. 15770839 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2.50g
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15770839 10 g Bottiglia in vetro 10g
10733041 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10104810 1 g Bottiglia in vetro 1g
10572051 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15770839 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 228590100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 59-14-3 | C9H11BrN2O5 | 307.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-14-3
Formula molecolare C9H11BrN2O5
Molecular Weight (g/mol) 307.10
Numero MDL MFCD00006529
InChI Key WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Sinonimo 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC Name 5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2′-deoxyuridine
Absorbance 0.47 to 0.53 (A250/A260),1.87 to 1.93 (A280/A260),1.45 to 1.55 (A290/A260)
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 191.0°C to 194.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 24, IV, 1234
Indice di Merck 15, 1461
Condizione di rotazione specifica + 31.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH)
Rotazione specifica + 31.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,dmso (50mg/mL)
Solventi residui 0.2% max. ethanol (GC), 0.1% max. methanol (GC)
Peso formulazione 307.09
Percent Purity 99+%
Sostanze correlate 1% max. (HPLC) Total impurities
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals