Learn More
5-Bromo-2'-Deoxyuridine, >99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11358489 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358489 5 g 5g
11348489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11358489 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210017105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00€
    452.55€ / 5g
    Risparmia 23.45€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Identificatori chimici
CAS 59-14-3
Formula molecolare C9H11BrN2O5
Molecular Weight (g/mol) 307.10
Numero MDL MFCD00006529
InChI Key WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Sinonimo 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC Name 5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
Colore White
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 5 g
Peso formulazione 307.1
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-2'-deoxyuridine