Learn More
5-Bromo-2'-deoxyuridine, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 11453064
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
1g
250mg
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11453064 1 g Amber Glass 1g
10606005 250 mg Amber Glass 250mg
10328514 500 mg Amber Glass 500mg
10092604 5 g Amber Glass 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11453064 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP25081
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
5-Bromo-2'-Deoxyuridine is a thymidine analog used as a mutagen in genetic research.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-14-3
Formula molecolare C9H11BrN2O5
Molecular Weight (g/mol) 307.10
Numero MDL MFCD00006529
InChI Key WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Sinonimo 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC Name 5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
Nota nome Off-white Powder
Punto di fusione 191°C
Colore White
Spettro a infrarossi Conforms to reference
Intervallo percentuale saggio >99%
Imballaggio Amber Glass
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 1461
Peso formulazione 307.1
Forma fisica Powder or Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.