Learn More
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15412729
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15412729 1 g 1g
15422729 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15412729 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66297.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 845827-13-6
Formula molecolare C6H4BrF2N
Molecular Weight (g/mol) 208.01
Numero MDL MFCD11977429
InChI Key QXLZRIGSWWQOLG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-difluoromethyl pyridine, pyridine, 5-bromo-2-difluoromethyl, 2-difluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine,5-bromo-2-difluoromethyl, 3-bromo-6-difluoromethyl pyridine, 2-bis fluoranyl methyl-5-bromanyl-pyridine, 5-bromo-alpha,alpha-difluoro-2-picoline
PubChem CID 53415062
IUPAC Name 5-bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)C1=NC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Punto di fusione 35°C to 40°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità 89°C (192°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 208
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid