Learn More
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene, 97%
Codice prodotto. 11440030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440030 5 g 5g
11430030 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11440030 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50564.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 99725-44-7 | C8H8BrF | 203.054 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99725-44-7
Formula molecolare C8H8BrF
Molecular Weight (g/mol) 203.054
Numero MDL MFCD01320701
InChI Key ZXPHUVHMBKRRJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-fluoro-m-xylene, 5-bromo-2-fluoro-3-xylene, 4-bromo-2,6-dimethylfluorobenzene, 1-bromo-4-fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-xylene, benzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-fluorobromobenzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, ksc486i9j
PubChem CID 2736298
IUPAC Name 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=CC(=C1F)C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Quantità 5 g
Punti di ebollizione 95°C (22 mmHg)
Peso formulazione 203.06
Percent Purity 97%