Learn More
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Materiale o nome chimico | 5-Bromo-2-fluorobenzoic acid |
CAS min. % | 96.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 141°C to 145°C |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | BrC6H3(F)COOH |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 219 |
Percent Purity | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-Bromo-2-fluorobenzoic acid
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.