Learn More
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11493147
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493147 25 g 25g
11483147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11493147 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16113.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 179897-89-3 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 179897-89-3
Formula molecolare C7H3BrFN
Molecular Weight (g/mol) 200.01
Numero MDL MFCD00143424
InChI Key GYCNHFWRPJXTSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-5-bromobenzonitrile, benzonitrile, 5-bromo-2-fluoro, 5-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyano-4-fluorobromobenzene, 3-cyano-4-fluoro-bromobenzene, 5-bromo-2-fluoro-benzonitrile, ablock ab-11-0918, pubchem1582, 2-fluoro5-bromobenzonitrile, 3-cyano-4-flurobromobenzene
PubChem CID 2724900
IUPAC Name 5-bromo-2-fluorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Punto di fusione 77°C to 81°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Beilstein 7701063
Peso formulazione 200.01
Percent Purity 98%