Learn More
5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15545106 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15545106 1 g 1g
15555106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15545106 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442890010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 393-37-3
Formula molecolare C7H3BrF4
Molecular Weight (g/mol) 243.00
Numero MDL MFCD00042493
InChI Key AJLIJYGWAXPEOK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 5-bromo-2-fluoro-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromo benzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl, acmc-209j4s
PubChem CID 2736325
IUPAC Name 4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC1=CC=C(Br)C=C1C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Punti di ebollizione 142.0°C to 147.0°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 243
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-BROMO-2-FLUOROBENZOTRIFLUORIDE, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.