Learn More
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 11470628
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470628 25 g 25g
15463277 1 g 1g
11460628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470628 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25176.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 202865-69-8 | C7H8BrFN | 205.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 202865-69-8
Formula molecolare C7H8BrFN
Molecular Weight (g/mol) 205.05
Numero MDL MFCD00143426
InChI Key PDKBJZGGXHTHNC-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 5-bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 5-bromo-2-fluorobenzylamine hcl, 5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hcl, 1-5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, pubchem3227, acmc-1cpb5, rarechem al bd 0325, akos bbv-005136, 5-bromo-2-fluorobenzyl amine hcl
PubChem CID 2724903
SMILES [NH3+]CC1=CC(Br)=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Punto di fusione 221°C to 226°C
Quantità 25 g
Sensibilità Hygroscopic
IUPAC Name (5-bromo-2-fluorophenyl)methanamine;hydrochloride
Peso formulazione 240.5
Percent Purity 97%