Learn More
5-Bromo-2-fluoropyridine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10095782
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
766-11-0
C5H3BrFN
175.99
MFCD01863742
MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-bromopyridine, 3-bromo-6-fluoropyridine, 5-bromo-2-fluoro pyridine, 5-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo pyridine, pubchem3550, 2-fluro-5-bromo-pyridine, acmc-209p4s, bromo-2-fluoropyridine, 5
2783168
5-bromo-2-fluoropyridine
C1=CC(=NC=C1Br)F
766-11-0
C5H3BrFN
175.99
MFCD01863742
MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-bromopyridine, 3-bromo-6-fluoropyridine, 5-bromo-2-fluoro pyridine, 5-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo pyridine, pubchem3550, 2-fluro-5-bromo-pyridine, acmc-209p4s, bromo-2-fluoropyridine, 5
2783168
5-bromo-2-fluoropyridine
C1=CC(=NC=C1Br)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-fluoropyridine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.7200g/mL
Punti di ebollizione 170.0°C to 173.0°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5310 to 1.5330
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.72
Peso formulazione 175.99
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-2-fluoropyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.