Learn More
5-Bromo-2-fluoropyrimidine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11392989
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392989 1 g 1g
15423787 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392989 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27795.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62802-38-4
Formula molecolare C4H2BrFN2
Molecular Weight (g/mol) 176.98
Numero MDL MFCD07787364
InChI Key CTWZYPZCDJKBRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-fluoro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-fluoro, pubchem3589, acmc-1b67r, ksc352k7r, #, 5-bromanyl-2-fluoranyl-pyrimidine, abbypharma ap-11-1804
PubChem CID 600690
IUPAC Name 5-bromo-2-fluoropyrimidine
SMILES FC1=NC=C(Br)C=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Punto di fusione 90°C to 93°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 176.98
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-2-fluoropyrimidine