Learn More
5-Bromo-2-furaldehyde, 98%, stab. with 2% ethanol
Codice prodotto. 11465097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11465097 50 g 50g
11455097 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11465097 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22536.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1899-24-7 | C5H3BrO2 | 174.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1899-24-7
Formula molecolare C5H3BrO2
Molecular Weight (g/mol) 174.98
Numero MDL MFCD00159501
InChI Key WJTFHWXMITZNHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-furaldehyde, 5-bromofurfural, 5-bromo-2-furfural, 5-bromofuran-2-carboxaldehyde, 5-bromofurancarboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromofuraldehyde, 5-bromo-furan-2-carbaldehyde, 2-furaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-furfural
PubChem CID 600328
IUPAC Name 5-bromofuran-2-carbaldehyde
SMILES BrC1=CC=C(O1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-furaldehyde
Nota nome stabilized with 2% ethanol
Punto di fusione 82°C to 85°C
Punti di ebollizione 112°C (6 mmHg)
Quantità 50 g
Beilstein 108403
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 174.98
Percent Purity 98%