Learn More
5-Bromo-2-furoic acid, 99%
Codice prodotto. 11492607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492607 250 g 250g
11482607 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11492607 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14840.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 585-70-6 | C5H3BrO3 | 190.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 585-70-6
Formula molecolare C5H3BrO3
Molecular Weight (g/mol) 190.98
Numero MDL MFCD00003239
InChI Key YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-furoic acid, 5-bromofuroic acid, 5-bromo-furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-furanecarboxylic acid, 5-bromo furan-2-carboxylic acid, 2-furoic acid, 5-bromo, t5oj bvq ee, 5-bromofuroic?acid
PubChem CID 68511
IUPAC Name 5-bromofuran-2-carboxylic acid
SMILES C1=C(OC(=C1)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-furoic acid
Punto di fusione 188°C to 192°C
Quantità 250 g
Beilstein 118354
Peso formulazione 190.99
Percent Purity 99%