Learn More
5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10694565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10694565 100 g 100g
10386884 10 g 10g
10684565 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10694565 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB03758FA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 5034-74-2
Formula molecolare C8H7BrO3
Molecular Weight (g/mol) 231.045
Numero MDL MFCD00016593
InChI Key MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 262238
IUPAC Name 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)Br)C=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare CH3OC6H2(OH)(Br)CH(O)
Quantità 100 g
Sinonimo 5-bromo-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-vanillin, acmc-20am5q, 3-methoxy-5-bromosalicylaldehyde, 5bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Peso formulazione 231.04
Percent Purity 97%