Learn More
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 97%
Codice prodotto. 11332429
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332429 25 g 25g
11322429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332429 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27331.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 70978-54-0 | C8H6BrNO4 | 260.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70978-54-0
Formula molecolare C8H6BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 260.04
Numero MDL MFCD01631134
InChI Key CLNIBJASCGZXHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 689071
IUPAC Name 1-(5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC(Br)=CC(=C1O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Punto di fusione 129°C to 132°C
Quantità 25 g
Sinonimo 1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 5'-bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitroacetophenone, 5'-bromo-3'-nitro-2'-hydroxyacetophenone, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitroacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone,1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl, ethanone, 1-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl, 3'-bromo-6'-hydroxy-5'-nitroacetophenone, 1-acetyl-5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzene
Peso formulazione 260.05
Percent Purity 97%