Learn More
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 98%
Codice prodotto. 10744185 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10744185 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10744185 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367210100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1450-75-5 | C8H7BrO2 | 215.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5′-Bromo-2′-hydroxyacetophenone
CAS 1450-75-5
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 58.0°C to 61.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H7BrO2
Formula lineare BrC6H3(OH)COCH3
Numero MDL MFCD00191850
Quantità 10 g
Beilstein 08, 86
Sinonimo 5'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 2-acetyl-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxyacetophenone, 2'-hydroxy-5'-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-hydroxy-5-bromoacetophenone, 1-5-bromo-2-hydroxyphenyl-ethanon
InChI Key HQCCNFFIOWYINW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)O
IUPAC Name 1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 215.04
PubChem CID 95991
Peso formulazione 215.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.