Learn More
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone, 97%
Codice prodotto. 11467186
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11467186 25 g 25g
11457186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11467186 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25507.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 55082-33-2 | C13H9BrO2 | 277.117 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55082-33-2
Formula molecolare C13H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 277.117
Numero MDL MFCD00525062
InChI Key IVIICRNXAGUXLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-hydroxybenzophenone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxyphenyl-phenylmethanone, acmc-209lkx, 5-bromo-2-hydroxy-benzophenone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl ketone, methanone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl, 5-bromo-2-hydroxy-phenyl-phenyl-methanone
PubChem CID 229009
IUPAC Name (5-bromo-2-hydroxyphenyl)-phenylmethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)Br)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Punto di fusione 108°C to 111°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 277.11
Percent Purity 97%