Learn More
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine |
| CAS | 38353-06-9 |
| Formula molecolare | C4 H3 Br N2 O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Macitentan Impurity 32 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8) |
| SMILES | Oc1ncc(Br)cn1 |
| IUPAC Name | 5-bromopyrimidin-2-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.98 |
| Peso formulazione | 173.9429 |