Learn More
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30347933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347933 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347933 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6844751G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
CAS 38353-06-9
Formula molecolare C4 H3 Br N2 O
Quantità 1 g
Sinonimo Macitentan Impurity 32
InChI Formula InChI=1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
SMILES Oc1ncc(Br)cn1
IUPAC Name 5-bromopyrimidin-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 174.98
Peso formulazione 173.9429