Learn More
5-Bromo-2-iodo-3-methoxypyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromo-2-iodo-3-methoxypyridine |
| CAS | 944805-60-1 |
| Formula molecolare | C6H5BrINO |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5BrINO/c1-10-5-2-4(7)3-9-6(5)8/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(Br)cnc1I |
| IUPAC Name | 5-bromo-2-iodo-3-methoxypyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 313.92 |
| Peso formulazione | 312.8599 |