Learn More
5-Bromo-2-iodopyrimidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11358426
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358426 5 g 5g
11348426 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11358426 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17453.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 183438-24-6 | Molecular Formula: C4H2BrIN2 | Molecular Weight: 284.882 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 183438-24-6
Formula molecolare C4H2BrIN2
Molecular Weight (g/mol) 284.882
Numero MDL MFCD01318111
InChI Key ZEZKXPQIDURFKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-iodo-pyrimidine, 2-iodo-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-iodo pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-iodo, 5-bromo-2-iodpyrimidine, 5-bromo-2-iodo-1,3-diazine, pubchem6900, 5-brmo-2-iodopyrimidine, acmc-1c1ed, 2-iodo-5-bromo-pyrimidine
PubChem CID 7006651
IUPAC Name 5-bromo-2-iodopyrimidine
SMILES C1=C(C=NC(=N1)I)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-iodopyrimidine
Punto di fusione 100°C to 102°C
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 284.88
Percent Purity 98%