Learn More
5-Bromo-2-isopropoxypyridine, 97%
Codice prodotto. 15475307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15475307 5 g 5g
15465307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15475307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32564.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 870521-31-6 | C8H10BrNO | 216.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 870521-31-6
Formula molecolare C8H10BrNO
Molecular Weight (g/mol) 216.08
Numero MDL MFCD07368869
InChI Key FSZRSTNRZUIEMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-isopropoxypyridine, 5-bromo-2-propan-2-yloxy pyridine, 5-bromo-2-isopropoxy-pyridine, 3-bromo-6-i-propoxy pyridine, pyridine, 5-bromo-2-1-methylethoxy, pubchem22060, acmc-209qd4, 2-isopropoxy-5-bromo-pyridine, 5-bromo-2-iso-propoxypyridine, 5-bromo-2-isopropyloxypyridine
PubChem CID 21935068
IUPAC Name 5-bromo-2-propan-2-yloxypyridine
SMILES CC(C)OC1=NC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-isopropoxypyridine
Indice di rifrazione 1.5305
Quantità 5 g
Peso formulazione 216.08
Percent Purity 97%