Learn More
5-Bromo-2-methoxy-3-methylpyridine, 97%
Codice prodotto. 11424560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424560 5 g 5g
11414560 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11424560 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50113.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 760207-87-2 | C7H8BrNO | 202.051 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 760207-87-2
Formula molecolare C7H8BrNO
Molecular Weight (g/mol) 202.051
Numero MDL MFCD07375124
InChI Key RHYCFMXPPGZHAW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-methyl, 5-bromo-3-methyl-2-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-methyl-pyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-picoline, pubchem22058, acmc-209p1f, ksc496k0b, abbypharma ap-10-5114
PubChem CID 22591176
IUPAC Name 5-bromo-2-methoxy-3-methylpyridine
SMILES CC1=CC(=CN=C1OC)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-methoxy-3-methylpyridine
Indice di rifrazione 1.554
Quantità 5 g
Peso formulazione 202.05
Percent Purity 97%