Learn More
5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 98+%
Codice prodotto. 11433997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433997 100 g 100g
11423997 25 g 25g
11443997 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11433997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19396.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25016-01-7 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25016-01-7
Formula molecolare C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.046
Numero MDL MFCD00003347
InChI Key IJIBRSFAXRFPPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-anisaldehyde, 5-bromo-o-anisaldehyde, 2-methoxy-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-benzaldehyde, pubchem2644, acmc-209ggg, intermediates-zcf02672, o-anisaldehyde, 5-bromo, ksc494q2j
PubChem CID 90684
IUPAC Name 5-bromo-2-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
Punto di fusione 114°C to 118°C
Quantità 100 g
Beilstein 508840
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 215.05
Percent Purity ≥98%