Learn More
5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11432467
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432467 25 g 25g
11412467 1 g 1g
11422467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11432467 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14293.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23095-05-8 | C7H6BrClO3S | 285.536 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23095-05-8
Formula molecolare C7H6BrClO3S
Molecular Weight (g/mol) 285.536
Numero MDL MFCD00051768
InChI Key IXSBNNRUQYYMRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride, 5-bromo-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, pubchem16355, acmc-1clw8, ksc495e9j, buttpark 100\07-65, 5-bromo-2-methoxyphenyl chlorosulfone, 5-bromo-2methoxybenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 520020
IUPAC Name 5-bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 112°C to 115°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 3093014
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 285.54
Percent Purity 98%