Learn More
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11996371 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11996371
Marca: Thermo Scientific Acros 437390050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103058-87-3
Formula molecolare C7H6BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 216.03
Numero MDL MFCD05663521
InChI Key VRNOWEKCASDTFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 5-bromo-2-methoxynicotinaldehyde, 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxypyridin-3-carboxaldehyde, 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, pubchem9207, abbypharma ap-10-5904, 3-pyridinecarboxaldehyde,5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde 1g
PubChem CID 1516403
IUPAC Name 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carbaldehyde
SMILES COC1=NC=C(Br)C=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 102.0°C to 104.0°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 216.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.