Learn More
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11454460
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11454460
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50062.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde is used as a synthetic building block. It is also used as an pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Light and moisture sensitive. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103058-87-3
Formula molecolare C7H6BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 216.03
Numero MDL MFCD05663521
InChI Key VRNOWEKCASDTFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 5-bromo-2-methoxynicotinaldehyde, 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxypyridin-3-carboxaldehyde, 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, pubchem9207, abbypharma ap-10-5904, 3-pyridinecarboxaldehyde,5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde 1g
PubChem CID 1516403
IUPAC Name 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carbaldehyde
SMILES COC1=NC=C(Br)C=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 216.04
Percent Purity 99%