Learn More
5-Bromo-2-methoxypyridine, 97%
Codice prodotto. 10280153 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10280153 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10143982 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10280153 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 376880050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 13472-85-0 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13472-85-0
Numero MDL MFCD01318952
InChI Key XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxy-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-methoxy, 3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-pyridine, 2-methyloxy-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methoxy pyridine, 2-methoxy-5-bromo-pyridine, 2-methyloxy-5-bromo pyridine, zlchem 355, pubchem2408
PubChem CID 2734895
IUPAC Name 5-bromo-2-methoxypyridine
SMILES COC1=NC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-methoxypyridine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4530g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H6BrNO
Indice di rifrazione 1.5540 to 1.5560
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.453
Molecular Weight (g/mol) 188.024
Peso formulazione 188.02
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-2-methoxypyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.