Learn More
5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10496832
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10496832 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10496832 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09770DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
CAS 18874-52-7
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C4H4BrN3O2
Numero MDL MFCD00156130
Quantità 1 g
Sinonimo 4-bromo-2-methyl-5-nitro-1h-imidazole, 5-bromo-2-methyl-4-nitroimidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitro-3h-imidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitroimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo-2-methyl-5-nitro, 2-methyl-4-nitro-5-bromoimidazole, imidazole, 5-bromo-4-nitro-2-methyl, 2-methyl-4-bromo-5-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-bromo-2-methyl-4-nitro, 1h-imidazole, 5-bromo-2-methyl-4-nitro
InChI Key YOJYWZSEUWUYAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=C(N1)Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 5-bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
Molecular Weight (g/mol) 205.999
PubChem CID 29322
Peso formulazione 206
Percent Purity 97%