Learn More
5-Bromo-2-methylaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10598533 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10598533
Marca: Thermo Scientific Acros 372711000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39478-78-9
Numero MDL MFCD00800678
InChI Key RXQNKKRGJJRMKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-bromotoluene, 5-bromo-o-toluidine, 3-bromo-6-methylaniline, 5-bromo-2-methyl-aniline, benzenamine, 5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl aniline, 5-bromo-2-methyl-phenylamine, zlchem 583, pubchem3801, acmc-1ajfs
PubChem CID 2734805
IUPAC Name 5-bromo-2-methylaniline
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-methylaniline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.4900g/mL
Punti di ebollizione 139°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H8BrN
Formula lineare BrC6H3(CH3)NH2
Indice di rifrazione 1.6120 to 1.614
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.49
Molecular Weight (g/mol) 186.05
Peso formulazione 186.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-2-methylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.