Learn More
5-Bromo-2-methylanisole, 97%
Codice prodotto. 15493917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15493917 5 g 5g
15483917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15493917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H30391.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 67868-73-9 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67868-73-9
Formula molecolare C8H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 201.063
Numero MDL MFCD06797972
InChI Key RAQYGVDRDNKTOM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-methylanisole, 4-bromo-2-methoxytoluene, 2-methyl-5-bromoanisole, benzene, 4-bromo-2-methoxy-1-methyl, ksc292q2r, 5-bromo-2-methylphenol methyl ether, 4-bromo-2-methoxy-1-methyl-benzene
PubChem CID 14643080
IUPAC Name 4-bromo-2-methoxy-1-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-methylanisole
Punti di ebollizione 102°C to 104°C (13 mmHg)
Indice di rifrazione 1.563
Quantità 5 g
Peso formulazione 201.06
Percent Purity 97%