Learn More
5-Bromo-2-methylindole, 96%
Codice prodotto. 11986661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11986661 1 g Bottiglia in vetro 1g
11976661 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11986661 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437560010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1075-34-9 | C9H8BrN | 210.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1075-34-9
Formula molecolare C9H8BrN
Molecular Weight (g/mol) 210.07
InChI Key BJUZAZKEDCDGRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5003968
IUPAC Name 5-bromo-2-methyl-1H-indole
SMILES CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-methylindole
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 104.0°C to 106.0°C
Colore Tan to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Sinonimo 5-bromo-2-methylindole, 2-methyl-5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methylindol, pubchem9382, acmc-209xly, 5-bromo-2-methyl-indole, 2-methyl-5-bromo-1h-indole, 1h-indole,5-bromo-2-methyl
Peso formulazione 210.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-2-methylindole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.