Learn More
5-Bromo-2-methylphenol, 95%
Codice prodotto. 11451560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11451560 1 g 1g
11461560 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11451560 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26956.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 36138-76-8 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36138-76-8
Formula molecolare C7H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 187.036
Numero MDL MFCD08061906
InChI Key OONJCAWRVJDVBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-o-cresol, phenol, 5-bromo-2-methyl, 4-bromo-2-hydroxytoluene, 5-bromo-2-methyl phenol, 5-bromo-2-methyl-phenol, 3-bromo-6-methylphenol, 2-hydroxy-4-bromotoluene, 5-brom-2-kresol, zlchem 468, pubchem4132
PubChem CID 12648404
IUPAC Name 5-bromo-2-methylphenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-methylphenol
Punto di fusione 77°C to 80°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 187.04
Percent Purity 95%