Learn More
5-Bromo-2-methylpyrimidine, 98%
Codice prodotto. 15412769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15412769 250 mg 250mg
15402769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15412769 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66467.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7752-78-5 | C5H5BrN2 | 173.013 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7752-78-5
Formula molecolare C5H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 173.013
Numero MDL MFCD07375143
InChI Key NEDJTEXNSTUKHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-methyl-pyrimidine, 2-methyl-5-bromopyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-1,3-diazine, pubchem15231, acmc-1bm3h, 5-bromo-2-methyl pyrimidine
PubChem CID 14387744
IUPAC Name 5-bromo-2-methylpyrimidine
SMILES CC1=NC=C(C=N1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-methylpyrimidine
Quantità 250 mg
Beilstein 108736á
Peso formulazione 173.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid