Learn More
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10166772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10166772 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10166772 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH00785DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
CAS 50593-92-5
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H5BrN2O2S
Numero MDL MFCD00238866
Quantità 1 g
Sinonimo 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylthio, 5-bromo-2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylicacid, 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methylsulphanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, pubchem13048
InChI Key YJEWVVYJOJJLBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC=C(Br)C(=N1)C(O)=O
IUPAC Name 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 249.08
PubChem CID 291786
Peso formulazione 249.09
Percent Purity 95%