Learn More
5-Bromo-2-(morpholino)benzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30340102
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340102 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340102 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB701498500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-(morpholino)benzonitrile
CAS 1105665-08-4
Formula molecolare C11H11N2OBr
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H11BrN2O/c12-10-1-2-11(9(7-10)8-13)14-3-5-15-6-4-14/h1-2,7H,3-6H2
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C#N
IUPAC Name 5-bromo-2-morpholin-4-ylbenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 267.12
Peso formulazione 266.0055