Learn More
5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride, 98+%
Codice prodotto. 11408277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11408277 5 g 5g
11418277 25 g 25g
11428277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11408277 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17634.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 344-38-7 | C7H3BrF3NO2 | 270.005 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 344-38-7
Formula molecolare C7H3BrF3NO2
Molecular Weight (g/mol) 270.005
Numero MDL MFCD00014706
InChI Key ZHLYHEDQTJZYFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-nitrobenzotrifluoride, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-nitro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 5-bromo-a-a,a-trifluoro-2-nitrotoluene, 4-bromo-1-nitro-2 trifluoromethyl benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-5-bromotrifluorotoluol
PubChem CID 136171
IUPAC Name 4-bromo-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
Punto di fusione 32°C to 35°C
Densità 1.799
Punti di ebollizione 95°C to 96°C (5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.518
Quantità 5 g
Beilstein 2650701
Peso formulazione 270.01
Percent Purity ≥98%