Learn More
5-Bromo-2-nitropyridine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11329685
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11329685 5 g 5g
11319685 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11329685 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19748.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 39856-50-3 | Molecular Formula: C5H3BrN2O2 | Molecular Weight: 203.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39856-50-3
Formula molecolare C5H3BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 203.00
Numero MDL MFCD00160411
InChI Key ATXXLNCPVSUCNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-nitro, 2-nitro-5-bromo pyridine, 5-bromo-2-nitro-pyridine, 5-brom-2-nitropyridin, pubchem6691, 5-bromo2-nitropyridine, 5-bromo-2-nitropyridin, 3-bromo-6-nitro pyridine, 5-bromo-2-nitro pyridine
PubChem CID 817620
IUPAC Name 5-bromo-2-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-nitropyridine
Punto di fusione 147°C to 151°C
Quantità 5 g
Beilstein 120878
Peso formulazione 203
Percent Purity ≥98%